Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 0,5 à 1 μl
À utiliser avec des récipients de 0,5 à 1 μl
Marque: SGE™ 034720
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour des seringues à aiguille amovible ou des rechanges supplémentaires, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Stainless Steel | |
0,006 in | |
0,15 mm | |
2 po | |
51 mm | |
Seringues pour microvolumes (1 μl) |
26 G | |
0,01 in | |
0,47 mm | |
Aiguille de rechange | |
Cône |