Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Phényl (équiv.) Polycarborane siloxane
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
465.00€ - 910.00€
Spécification
Phase stationnaire | 5 % phényle (équiv.) Polycarborane siloxane |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distillation simulée, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides |
Matériau de remplissage | HT5 |
Polarité | Polaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10646401
|
SGE™
054657 |
0,53 mm | 0,15 μm | 12 m | Revêtement en polyimide |
675.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10731992
|
SGE™
054631 |
0,22 mm | 0,1 μm | 12 m | Revêtement en polyimide |
465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10641803
|
SGE™
054633 |
0,25 mm | 0,1 μm | 15 m | Revêtement en polyimide |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10777374
|
SGE™
054667 |
0,32 mm | 0,5 μm | 15 m | Revêtement en polyimide |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10192872
|
SGE™
054634 |
0,25 mm | 0,1 μm | 30 m | Revêtement en polyimide |
780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10508112
|
SGE™
054658 |
0,53 mm | 0,15 μm | 25 m | Revêtement en polyimide |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10557722
|
SGE™
054642 |
0,32 mm | 0,1 μm | 25 m | Revêtement en polyimide |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
- Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
- Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
- forte HT5 (5 % phényl polycarborane-siloxane)—phase à haute température 480°C adaptée à la distillation simulée et autres applications pétrolières
Spécification
5 % phényle (équiv.) Polycarborane siloxane | |
Distillation simulée, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides | |
HT5 | |
Polaire |