Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Phényl (équiv.) Polycarborane siloxane
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
Marque: SGE™ 054658
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
- Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
- Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
- forte HT5 (5 % phényl polycarborane-siloxane)—phase à haute température 480°C adaptée à la distillation simulée et autres applications pétrolières
Spécification
400°C | |
5 % phényle (équiv.) Polycarborane siloxane | |
0,15 μm | |
0,15 μm | |
Revêtement en polyimide | |
Polaire |
0,53 mm | |
Distillation simulée, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides | |
10°C à 380°C | |
25 m | |
HT5 |