Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Phényl (équiv.) Polycarborane siloxane
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
Marque:  SGE™ 054633
Code produit. 10641803
  • 523.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
  • Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
  • Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
  • forte HT5 (5 % phényl polycarborane-siloxane)—phase à haute température 480°C adaptée à la distillation simulée et autres applications pétrolières
Spécification
Spécification
400°C
5 % phényle (équiv.) Polycarborane siloxane
0,1 μm
0,1 μm
Revêtement en polyimide
Polaire
0,25 mm
Distillation simulée, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides
10°C à 380°C
15 m
HT5