Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Powder-free to reduce the risk of spreading germs and allergens. Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves have been developed especially for food and cleaning applications.
10.85€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, EN 420, EN 374-2
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15343804
Afficher les documents Détails de la promotion
Semperit™
3000001694
L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15353804
Afficher les documents Détails de la promotion
Semperit™
3000001693
M Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15363804
Afficher les documents Détails de la promotion
Semperit™
3000001692
S Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
  • Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
  • Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Spécification
Spécification
ISO 9001, EN 420, EN 374-2
Single-use
Sans poudre
Non stérile
Texturés
Roulé
200/Pk.
Bleu
Nitrile
Nitrile Examination Glove
0.11 mm
Food and cleaning
Distributeur
23 cm