Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Description
- Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
- Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
- Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001, EN 420, EN 374-2 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Nitrile Examination Glove |
Dimensions | S |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 0.11 mm |
Type de doigt | Texturés |