Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Code produit. 15353804
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Powder-free to reduce the risk of spreading germs and allergens. Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves have been developed especially for food and cleaning applications.
  • Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
  • Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
  • Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, EN 420, EN 374-2
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions M
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
Type de doigt Texturés
À utiliser avec (application) Food and cleaning
Type de manchette de gant Roulé
Type d’emballage Distributeur
Quantité 200/Pk.
Longueur (métrique) 23 cm