Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis fermé, avec joint pour cols rodés standard de sécurité
Pour une étanchéité sûre des manchons filetés DURAN™ après utilisation.
42.13€ - 168.00€
Spécification
Quantité 10/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
15901551
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286214202
NS 14/23
42.13€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15894598
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286214305
NS 19/26
50.65€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15824608
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286214605
NS 34/35
110.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15804608
Afficher les documents
DWK Life Sciences
286214408
NS 24/29
51.70€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15814608
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286214502
NS 29/32
73.94€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15834608
Afficher les documents
DWK Life Sciences
286214708
NS 45/40
168.00€
10 pièces
Expédition estimée: 13-06-2025
Description
Avec des bouchons à vis fermés, les dispositifs de broyage de sécurité DURAN™ peuvent être fermés en toute sécurité après utilisation. Le joint en silicone revêtu de PTFE offre une résistance chimique maximale.
  • La fermeture sécurisée des joints rodés de sécurité empêche l’ouverture involontaire du joint rodé
  • Joint en silicone revêtu de PTFE pour une résistance chimique maximale
Spécification
Spécification
10/boîte
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouchon à vis fermé, avec joint pour cols rodés standard de sécurité