Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser fermé , avec scellage pour rodages de sécurite
Pour la fermeture sûre des manchons filetés DURAN™ après utilisation.
Marque:  DWK Life Sciences 286214502
Code produit. 15814608
  • 71.10€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Avec des bouchons à vis fermés, les dispositifs de broyage de sécurité DURAN™ peuvent être fermés en toute sécurité après utilisation. Le joint en silicone revêtu de PTFE offre une résistance chimique maximale.
  • La fermeture sécurisée des joints rodés de sécurité empêche l’ouverture involontaire du joint rodé
  • Joint en silicone revêtu de PTFE pour une résistance chimique maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Convient pour le broyage de sécurité par scellage
NS 29/32