Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser fermé , avec scellage pour rodages de sécurite
Pour la fermeture sûre des manchons filetés DURAN™ après utilisation.
Marque: DWK Life Sciences 286214708
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Avec des bouchons à vis fermés, les dispositifs de broyage de sécurité DURAN™ peuvent être fermés en toute sécurité après utilisation. Le joint en silicone revêtu de PTFE offre une résistance chimique maximale.
- La fermeture sécurisée des joints rodés de sécurité empêche l’ouverture involontaire du joint rodé
- Joint en silicone revêtu de PTFE pour une résistance chimique maximale
Especificaciones
10/boîte | |
Convient pour le broyage de sécurité par scellage | |
NS 45/40 |