Learn More
SI Analytics™ Électrode de référence unique en verre ScienceLine
Particulièrement utile pour la séparation des électrodes combinées en électrodes de mesure et de référence séparées. L’électrode de référence unique en verre ScienceLine SI Analytics™ est destinée à des applications spéciales et rend les applications complexes encore plus fiables.
161.00€ - 334.00€
Spécification
Description Membrane en céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode de référence
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Électrolyte de référence Diamètre (métrique) du corps Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Électrolyte de référence Diamètre (métrique) du corps Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10213462
Afficher les documents Détails de la promotion
SI Analytics™
1070048
Calomel 10 mm 103 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10725013
Afficher les documents Détails de la promotion
SI Analytics™
1070074
Hg/Hg2SO4 10 mm 103 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10542113
Afficher les documents Détails de la promotion
SI Analytics™
1070029
Calomel 12 mm 120mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10315572
Afficher les documents Détails de la promotion
SI Analytics™
1070044
Ag/AgCl 12 mm 120 mm
161.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
Description
  • Combinaison d’électrodes de mesure pures, par exemple pour des mesures sélectives d’ions ou des constructions spéciales avec une électrode de référence
  • Titrations redox avec une valeur pH constante avec des électrodes en verre comme référence et des capteurs redox simples comme électrode de mesure
  • Application d’électrodes à double électrolyte pour une adaptation optimale de l’électrolyte de référence au milieu de mesure.
Spécification
Spécification
Membrane en céramique
Verre
0 à 14
Électrode de référence