Learn More
SI Analytics™ Électrode de référence unique en verre ScienceLine
Particulièrement utile pour la séparation des électrodes combinées en électrodes de mesure et de référence séparées. L’électrode de référence unique en verre ScienceLine SI Analytics™ est destinée à des applications spéciales et rend les applications complexes encore plus fiables.
Marque:  SI Analytics™ 1070074
Code produit. 10725013
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Combinaison d’électrodes de mesure pures, par exemple pour des mesures sélectives d’ions ou des constructions spéciales avec une électrode de référence
  • Titrations redox avec une valeur pH constante avec des électrodes en verre comme référence et des capteurs redox simples comme électrode de mesure
  • Application d’électrodes à double électrolyte pour une adaptation optimale de l’électrolyte de référence au milieu de mesure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Membrane en céramique
0 à 14
Hg/Hg2SO4
103 mm
Verre
Électrode de référence
15 à 40°C
10 mm