Learn More
SI Analytics™ Électrode de référence unique en verre ScienceLine
Particulièrement utile pour la séparation des électrodes combinées en électrodes de mesure et de référence séparées. L’électrode de référence unique en verre ScienceLine SI Analytics™ est destinée à des applications spéciales et rend les applications complexes encore plus fiables.
Marque: SI Analytics™ 1070048
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Combinaison d’électrodes de mesure pures, par exemple pour des mesures sélectives d’ions ou des constructions spéciales avec une électrode de référence
- Titrations redox avec une valeur pH constante avec des électrodes en verre comme référence et des capteurs redox simples comme électrode de mesure
- Application d’électrodes à double électrolyte pour une adaptation optimale de l’électrolyte de référence au milieu de mesure.
Spécification
Membrane en céramique | |
0 à 14 | |
Calomel | |
103 mm |
Verre | |
Électrode de référence | |
15°C to 40°C | |
10 mm |