Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Combinez ces rotors avec des concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ de moyenne et grande capacité.
1346.70€ - 3969.75€
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11788559
|
Thermo Scientific™
RH60-17-100 |
RH60-17-100 | Tubes à centrifuger : 30 modèles coniques de grande capacité de 15 L | 30 tubes à centrifuger coniques de 15 ml |
1567.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758629
|
Thermo Scientific™
RH52-15 |
RH52-15 | Tubes à centrifuger : 52 modèles coniques de grande capacité de 15 L | 52 modèles coniques de 15 ml |
2020.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758559
|
Thermo Scientific™
RH200-12 |
RH200-12 | Microtubes : 200 x 1,5 ml ; tubes en verre et en plastique : 200 (12 x 75 mm), modèles de grande capacité | Microtube de 1,5 ml, tubes en verre et en plastique de 12 x 75 mm, 13 x 100 mm |
1869.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12490941
|
Thermo Scientific™
RH192-15 |
RH192-15 | Flacons : 192 modèles à grande capacité (1 fiole 15 x 45 mm, 4 ml) | 192 flacons |
1889.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12410941
|
Thermo Scientific™
RBA2-FLSK-100 |
RBA2-FLSK-100 | Flacons : 2 modèles à grande capacité à fond rond de 100 ml | Flacons |
1346.70€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11778569
|
Thermo Scientific™
MPTR8-210 |
MPTR8-210 | Microplaques : 8 microplaques à puits profond, modèles de grande capacité | 8 microplaques |
3969.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11708569
|
Thermo Scientific™
MPTR12-210 |
MPTR12-210 | Microplaques : 12 microplaques, modèles de grande capacité | 12 microplaques |
3959.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
- Simplicité d’utilisation
- Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- S’adaptent directement dans votre concentrateur
Spécification
Rotor | |
Classique |