Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Combinez ces rotors avec des concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ de moyenne et grande capacité.
Marque: Thermo Scientific™ MPTR12-210
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
- Simplicité d’utilisation
- Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- S’adaptent directement dans votre concentrateur
Spécification
Microplaques : 12 microplaques, modèles de grande capacité | |
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (nécessite RAD200) | |
MPTR12-210 |
Rotor | |
12 microplaques | |
Classique |