Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Combinez ces rotors avec des concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ de moyenne et grande capacité.
Marque: Thermo Scientific™ RH52-15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
- Simplicité d’utilisation
- Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- S’adaptent directement dans votre concentrateur
Spécification
Tubes à centrifuger : 52 modèles coniques de grande capacité de 15 L | |
SPD210, SPD2030, SPD300DDA (nécessite RAD200) | |
RH52-15 | |
15 mL |
Rotor | |
52 modèles coniques de 15 ml | |
Classique |