Learn More
Sable, quartz blanc, Honeywell™ Fluka™
Purum p.a., poudre
103.07€ - 407.45€
Identifiants chimiques
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Numéro MDL | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | silanedione |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15697260
|
Honeywell-Fluka
83340-1KG |
1 kg | Flacon poly |
103.07€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15607270
|
Honeywell-Fluka
83340-5KG |
5 kg | Flacon poly |
407.45€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
silanedione |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spécification
2210°C | |
1710°C | |
Blanc | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Odorless |
Sand, white quartz | |
14808-60-7 | |
Solid | |
SiO2 | |
NONH for all modes of transport | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
silanedione | |
24261 | |
60.08g/mol |
Sécurité et traitement
P314
missing translation for 'rtecsNumber' : 238-878-4
Identifiant produit
- Sand, white quartz