Learn More
Sable, quartz blanc, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15607270
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., poudre
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC silanedione
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2210°C
Nom chimique ou matériau Sand, white quartz
Point de fusion 1710°C
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 5 kg
Formule linéaire SiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 60.08g/mol
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly