Learn More
Sable, quartz blanc, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2210°C |
Nom chimique ou matériau | Sand, white quartz |
Point de fusion | 1710°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solid |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | SiO2 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 60.08g/mol |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sand, white quartz