Learn More
Sampling Systems™ Rack à échantillonnage
Ces racks à échantillonnage sont parfaits pour accrocher les échantillonneurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
76.30€ - 127.00€
Spécification
Type de produit | Rack de stockage |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable, plastique |
À utiliser avec (application) | Stockage pour échantillonneur |
Description
- Fabriqués en acier inoxydable et en plastique
- Le rack standard peut contenir jusqu’à 5 échantillonneurs
- Les échantillonneurs sont fixés par un simple clip-poussoir
- Livré complet avec fixations à trous
- Convient aux échantillonneurs de 10 à 35 mm de diamètre pesant jusqu’à 4 kg
Spécification
Rack de stockage | |
Acier inoxydable, plastique | |
Stockage pour échantillonneur |