Learn More
Sampling Systems™ Rack à échantillonnage
Ces racks à échantillonnage sont parfaits pour accrocher les échantillonneurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Marque: Sampling Systems™ 8820A-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en acier inoxydable et en plastique
- Le rack standard peut contenir jusqu’à 5 échantillonneurs
- Les échantillonneurs sont fixés par un simple clip-poussoir
- Livré complet avec fixations à trous
- Convient aux échantillonneurs de 10 à 35 mm de diamètre pesant jusqu’à 4 kg
Spécification
Rack de stockage | |
Acier inoxydable, plastique | |
Stockage pour échantillonneur | |
500 mm |