Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles.
24.90€ - 436.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Contenance du bulbe (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Contenance du bulbe (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15377873
|
Thermo Scientific™
292 |
1 ml | Non stériles | 0.2 ml | Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 25 μl |
37.60€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15337863
|
Thermo Scientific™
273NL |
1,7 ml | Non stérile | 0,9 ml | Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, boîte blanche |
32.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15788257
|
Thermo Scientific™
273NL-250 |
1,7 ml | Non stérile | 0,9 ml | Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, 250/sachet, boîte blanche |
436.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11691829
|
Thermo Scientific™
274NL |
4,8 ml | Non stérile | 1,8 ml | Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco, non stériles, graduations jusqu’à 2 ml, boîte blanche |
24.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15377863
|
Thermo Scientific™
274NL-1S |
4,8 ml | Stérile | 1,8 ml | Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco (banque de sang), stériles, graduées jusqu’à 2 ml, emballage individuel, boîte blanche |
59.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15397863
|
Thermo Scientific™
274NL-20S |
4,8 ml | Stérile | 1,8 ml | Pipettes de transfert Samco de 4,8 ml, stériles, graduées jusqu’à 2 ml, 20/sachet, boîte blanche |
37.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15387883
|
Thermo Scientific™
336-10S |
5,0 ml | Stérile | 1,9 ml | Pipette de transfert, 6 po, B/B-PET™, poire standard, stérile, 500 x 8 = 4000/boîte |
45.40€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15317893
|
Thermo Scientific™
336NL-1S |
5,0 ml | Stérile | 1,9 ml | Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, emballage individuel, boîte blanche |
62.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15327893
|
Thermo Scientific™
336NL-20S |
5,0 ml | Stérile | 1,9 ml | Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, 20/sachet, boîte blanche |
52.65€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15387873
|
Thermo Scientific™
293 |
1 ml | Non stériles | 0.2 ml | Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 30 μl |
25.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15397873
|
Thermo Scientific™
295 |
0.8 ml | Non stériles | 0.2 ml | Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 50 μl |
33.50€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comporte un bulbe de pipette intégré qui élimine la nécessité de bouchage, conditionnement et autoclavage et empêche toute contamination croisée.
- En PE non toxique et incassable
- Surface à faible affinité—réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Non stériles
Spécification
Polyéthylène basse densité |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.