Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
GREENER_CHOICE
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles.
Marque:  Thermo Scientific™ 273NL-250
Code produit. 15788257
  • 453.00€ / 5000 pièces
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comporte un bulbe de pipette intégré qui élimine la nécessité de bouchage, conditionnement et autoclavage et empêche toute contamination croisée.
  • En PE non toxique et incassable
  • Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,9 ml
4,8 mm
Non stérile
250/sachet
8,7 cm
Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, 250/sachet, boîte blanche
Polyéthylène basse densité
Non
1,7 ml
Pipette de transfert à usage spécial
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.