Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles.
Marque: Thermo Scientific™ 274NL-1S
Description
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comporte un bulbe de pipette intégré qui élimine la nécessité de bouchage, conditionnement et autoclavage et empêche toute contamination croisée.
- En PE non toxique et incassable
- Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Non stériles
Spécification
1,8 ml | |
7,1 mm | |
Stérile | |
Graduations jusqu’à 2 ml | |
4,8 ml | |
Pipette de transfert à usage spécial |
Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco (banque de sang), stériles, graduées jusqu’à 2 ml, emballage individuel, boîte blanche | |
PEBD | |
Oui | |
Emballage individuel, 500/boîte | |
15,2 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.