Learn More
(S)-(-)-1-phényléthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.16€ - 426.12€
Identifiants chimiques
CAS | 1445-91-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.17 |
Numéro MDL | MFCD00064264 |
Clé InChI | WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N |
CID PubChem | 443135 |
ChEBI | CHEBI:16346 |
SMILES | C[C@H](O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21188.03 |
1 g |
31.16€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21188.06 |
5 g |
105.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15493227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21188.14 |
25 g |
426.12€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl trouve son application dans la synthèse de produits optiquement actifs. Utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il peut également être utilisé comme agent de dérivation chirale pour déterminer la configuration absolue des alcools secondaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 20 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1445-91-6 | |
122.17 | |
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N | |
CHEBI:16346 |
C8H10O | |
MFCD00064264 | |
443135 | |
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
(S)-(-)-1-Phenylethanol | |
9°C to 11°C | |
97°C to 99°C (20 mmHg) | |
Mild | |
1.528 | |
UN2937 | |
s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol | |
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N | |
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1 | |
122.17 | |
CHEBI:16346 | |
99% |
1445-91-6 | |
1.012 | |
85°C (185°F) | |
C8H10O | |
MFCD00064264 | |
2039797 | |
Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol. | |
−45° (c=5 in Methanol) | |
(1S)-1-phenylethan-1-ol | |
443135 | |
122.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H227-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALPHA-MÉTHYLBENZYL ALCOOL, LIQUIDES
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante