Learn More
(S)-(-)-1-phényléthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la synthèse de produits optiquement actifs. Utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il peut également être utilisé comme agent de dérivation chirale pour déterminer la configuration absolue des alcools secondaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 20 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il trouve son application dans la synthèse de produits optiquement actifs. Utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il peut également être utilisé comme agent de dérivation chirale pour déterminer la configuration absolue des alcools secondaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 20 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-1-Phenylethanol |
Point de fusion | 9°C to 11°C |
Densité | 1.012 |
Point d’ébullition | 97°C to 99°C (20 mmHg) |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Odeur | Mild |
Indice de réfraction | 1.528 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2937 |
Beilstein | 2039797 |