Learn More
(S)-(-)-1-phényléthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339709
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It finds its application in the synthesis of optically active products. Used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used as a chiral derivatizing agent for determining the absolute configuration of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la synthèse de produits optiquement actifs. Utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Il peut également être utilisé comme agent de dérivation chirale pour déterminer la configuration absolue des alcools secondaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 20 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-91-6
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00064264
Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
CID PubChem 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Phenylethanol
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 1.012
Point d’ébullition 97°C to 99°C (20 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.528
Quantité 5 g
Numéro UN UN2937
Beilstein 2039797
Synonyme s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol.
Rotation optique −45° (c=5 in Methanol)
Nom IUPAC (1S)-1-phényléthane-1-ol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%