Learn More
Sulfure de ruthénium(IV), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
134.00€ - 526.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12166-20-0 |
---|---|
Formule moléculaire | RuS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
Numéro MDL | MFCD00799846 |
Clé InChI | XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium |
CID PubChem | 82958 |
SMILES | S=[Ru]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043098.03 |
1 g | |||||||
11394758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043098.06 |
5 g |
526.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12166-20-0 | |
165.19 | |
XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N | |
82958 |
RuS2 | |
MFCD00799846 | |
ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium | |
S=[Ru]=S |
Spécification
Ruthenium (IV) sulfide | |
Poudre | |
RuS2 | |
UN3178 | |
XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N | |
sulfure de ruthénium(IV) | |
82958 | |
99.9% |
12166-20-0 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00799846 | |
ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium | |
S=[Ru]=S | |
165.19 | |
165.19 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H315-H319-H335
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche