Learn More
Sulfure de ruthénium(IV), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium (IV) sulfide |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3178 |
Nom IUPAC | sulfure de ruthénium(IV) |
Poids de la formule | 165.19 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |