Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
85.90€ - 1981.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32740-79-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.07 |
Numéro MDL | MFCD00149846 |
Clé InChI | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dioxoruthenium |
SMILES | O=[Ru]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.03 |
1 g |
85.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.06 |
5 g |
429.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043403.14 |
25 g |
1981.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32740-79-7 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00149846 | |
dioxoruthenium |
Spécification
Ruthenium (IV) oxide hydrate | |
32740-79-7 | |
Poudre | |
O2Ru | |
UN1479 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoruthenium | |
133.07 (Anhydrous) | |
Premion™ |
1200°C (sublimation) | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149846 | |
It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water. | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
99.99% | |
Ru 54 to 60% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H271
Peut provoquer un incendie ou une explosion
comburant puissant.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P501c
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE COMBURANTE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.