Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335687
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32740-79-7
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00149846
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dioxoruthenium
SMILES O=[Ru]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (IV) oxide hydrate
Point de fusion 1200°C (sublimation)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Poids de la formule 133.07 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 54 to 60%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.