Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ruthenium (IV) oxide hydrate |
Point de fusion | 1200°C (sublimation) |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN1479 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water. |
Poids de la formule | 133.07 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.