Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, >54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
61.80€ - 1459.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32740-79-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.07 |
Numéro MDL | MFCD00149846 |
Clé InChI | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dioxoruthenium |
SMILES | O=[Ru]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10276920
|
Thermo Scientific Acros
197430010 |
1 g | Flacon en verre |
61.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10582791
|
Thermo Scientific Acros
197430050 |
5 g | Flacon en verre |
310.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741994
|
Thermo Scientific Acros
197430250 |
25 g | Flacon en verre |
1459.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32740-79-7 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00149846 | |
dioxoruthenium |
Spécification
Ruthenium(IV) oxide hydrate | |
32740-79-7 | |
Poudre fine | |
RuO2·xH2O | |
01,984; 14,272; 04,108; 05,161 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoruthenium | |
133.07 |
>54% Ru | |
Noir | |
O2Ru | |
MFCD00149846 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
>54% (Ru) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.