Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, >54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
Note relative au nom | >54% Ru |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre fine |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | RuO2·xH2O |
Fieser | 01,984; 14,272; 04,108; 05,161 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 133.07 |
Pourcentage de pureté | >54% (Ru) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.