Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, >54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276920
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32740-79-7
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00149846
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dioxoruthénium
SMILES O=[Ru]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(IV) oxide hydrate
Note relative au nom >54% Ru
Couleur Noir
Forme physique Poudre fine
Quantité 1 g
Formule linéaire RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 133.07
Pourcentage de pureté >54% (Ru)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.