Learn More
Chlorure de nitrosyle de ruthénium(III), Thermo Scientific Chemicals
151.76€ - 547.73€
Identifiants chimiques
CAS | 32535-76-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3NORu |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.42 |
Numéro MDL | MFCD00049765 |
Clé InChI | XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | trichloro(nitroso)rutheniumtris(ylium) |
SMILES | Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043089.03 |
1 g |
151.76€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043089.06 |
5 g |
547.73€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32535-76-5 | |
237.42 | |
XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K | |
Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O |
Cl3NORu | |
MFCD00049765 | |
trichloro(nitroso)rutheniumtris(ylium) |
Spécification
Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate | |
32535-76-5 | |
Cl3NORu | |
Soluble in water. | |
Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O | |
237.42 |
180°C (decomposition) | |
Cristalline | |
MFCD00049765 | |
XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K | |
trichloro(nitroso)rutheniumtris(ylium) | |
237.44 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante