Learn More
Chlorure de nitrosyle de ruthénium(III), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate |
Point de fusion | 180°C (decomposition) |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 237.44 (Anhydrous) |