Learn More
Chlorure de nitrosyle de ruthénium(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314748
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32535-76-5
Formule moléculaire Cl3NORu
Poids moléculaire (g/mol) 237.42
Numéro MDL MFCD00049765
Clé InChI XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichloro(nitroso)rutheniumtris(ylium)
SMILES Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate
Point de fusion 180°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 237.44 (Anhydrous)