Learn More
Iodure de ruthénium(III), anhydre, Ru 20,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
77.80€ - 326.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13896-65-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00016316 |
Synonyme | ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011805.03 |
1 g |
77.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011805.06 |
5 g |
326.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13896-65-6 | |
MFCD00016316 | |
ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min |
Spécification
Ruthenium(III) iodide | |
Anhydrous | |
Poudre | |
ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min | |
Ru 20.5% min. |
590°C (decomposition) | |
13896-65-6 | |
MFCD00016316 | |
481.78 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-664-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche