Learn More
Iodure de ruthénium(III), anhydre, Ru 20,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium(III) iodide |
Point de fusion | 590°C (decomposition) |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 481.78 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ru 20.5% min. |
Sensibilité | Hygroscopic |