Learn More
Iodure de ruthénium(III), anhydre, Ru 20,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311848
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13896-65-6
Numéro MDL MFCD00016316
Synonyme ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) iodide
Point de fusion 590°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Poids de la formule 481.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 20.5% min.
Sensibilité Hygroscopic