Learn More
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé
Les cadenas de sécurité Brady™ sont les meilleurs verrous pour tous les besoins en matière de sécurité et de sûreté et sont usinés avec précision pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction.
103.01€ - 147.00€
Spécification
Matériau | Nylon renforcé |
---|---|
Description | Cadenas de sécurité standard |
Diamètre (métrique) de la manille | 6,5 mm |
Dimensions (L x l) | 38,50 x 86,50 mm |
Hauteur (métrique) | 38 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11896043
|
Brady™
051353 |
Noir |
131.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15643497
|
Brady™
051353 |
Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
11816053
|
Brady™
051345 |
Vert |
143.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15613497
|
Brady™
051345 |
Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
15633497
|
Brady™
051347 |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
11826053
|
Brady™
051347 |
Orange |
131.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11806053
|
Brady™
051346 |
Jaune |
147.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15623497
|
Brady™
051346 |
Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
11886043
|
Brady™
051339 |
Rouge |
131.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15693487
|
Brady™
051339 |
Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
- Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
- La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
- La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
- Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- Une clé fournie avec chaque verrou
- Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Nylon renforcé | |
6,5 mm | |
38 mm | |
Acier durci | |
1 de chaque |
Cadenas de sécurité standard | |
38,50 x 86,50 mm | |
38,00 mm | |
6 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé