Learn More
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé
Les cadenas de sécurité Brady™ sont les meilleurs verrous pour tous les besoins en matière de sécurité et de sûreté et sont usinés avec précision pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction.
Marque:  Brady™ 051347
Code produit. 15633497
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
  • Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
  • La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
  • La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • Une clé fournie avec chaque verrou
  • Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Spécification
Cadenas de sécurité
Orange
Cadenas de sécurité standard
38,50 x 86,50 mm
38,00 mm
6
33,00 mm
SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA ORANGE 6/PAC
Nylon renforcé
6,5 mm
38 mm
Acier durci
1 de chaque
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé > Orange