Learn More
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé
Les cadenas de sécurité Brady™ sont les meilleurs verrous pour tous les besoins en matière de sécurité et de sûreté et sont usinés avec précision pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction.
Marque: Brady™ 051346
96.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
- Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
- La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
- La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
- Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- Une clé fournie avec chaque verrou
- Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Cadenas de sécurité | |
Jaune | |
Cadenas de sécurité standard | |
38,50 x 86,50 mm | |
38,00 mm | |
6 | |
33,00 mm |
SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC | |
Nylon renforcé | |
6,5 mm | |
38 mm | |
Acier durci | |
1 de chaque |