Learn More
Sulfate de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
50.15€ - 170.85€
Identifiants chimiques
CAS | 7488-54-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4RbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.54 |
Numéro MDL | MFCD00011190 |
Clé InChI | XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 197088 |
SMILES | [Rb].OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11380719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010567.09 |
10 g |
50.15€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11390719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010567.18 |
50 g |
170.85€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7488-54-2 | |
183.54 | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
[Rb].OS(O)(=O)=O |
H2O4RbS | |
MFCD00011190 | |
197088 |
Spécification
Rubidium sulfate | |
7488-54-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011190 | |
Soluble in water. | |
[Rb].OS(O)(=O)=O | |
183.54 | |
267 | |
Odorless | |
3.613 g/mL |
1050°C | |
Poudre | |
H2O4RbS | |
rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
Rubidium(1+) ;sulfate | |
197088 | |
99.8% | |
1.513 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-301-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Rubidium sulfate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, dirubidium salt