Learn More
Sulfate de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390719
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7488-54-2
Formule moléculaire H2O4RbS
Poids moléculaire (g/mol) 183.54
Numéro MDL MFCD00011190
Clé InChI XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 197088
SMILES [Rb].OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium sulfate
Point de fusion 1050°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Synonyme rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Acide sulfurique rubidium
Poids de la formule 267
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.513
Densité 3.613 g/mL