Learn More
Sulfate de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rubidium sulfate |
Point de fusion | 1050°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Synonyme | rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | Rubidium(1+) ;sulfate |
Poids de la formule | 267 |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rubidium sulfate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, dirubidium salt