Learn More
OHAUS™ Tapis en caoutchouc
Le tapis en caoutchouc OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec divers plateformes.
58.10€ - 149.00€
Spécification
Type de produit | Tapis de plateforme |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
À utiliser avec (équipement) | Plateforme |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15722479
|
OHAUS™
30400060 |
28 x 33 cm |
58.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15732479
|
OHAUS™
30400061 |
33 x 33 cm |
70.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15742479
|
OHAUS™
30400062 |
45,7 x 45,7 cm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15752479
|
OHAUS™
30400063 |
48 x 61 cm |
114.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15762479
|
OHAUS™
30400064 |
61 x 61 cm |
136.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15772479
|
OHAUS™
30400065 |
61 x 91,4 cm |
149.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les plateformes
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Maintenez le matériel de laboratoire en place
Spécification
Tapis de plateforme | |
Caoutchouc | |
Plateforme |