Learn More
OHAUS™ Tapis en caoutchouc
Le tapis en caoutchouc OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec divers plateformes.
Marque:  OHAUS™ 30400061
Code produit. 15732479
  • 76.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les plateformes
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Maintenez le matériel de laboratoire en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tapis de plateforme
13,00 po
33 x 33 cm
33,00 cm
Tapis en caoutchouc, 33 x 33 cm
Caoutchouc
33,00 cm
13,00 po
33,00 cm
Plateforme