Learn More
OHAUS™ Tapis en caoutchouc
Le tapis en caoutchouc OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec divers plateformes.
Marque:  OHAUS™ 30400063
Code produit. 15752479
  • 123.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les plateformes
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Maintenez le matériel de laboratoire en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tapis de plateforme
19,00 po
48 x 61 cm
48,26 cm
61,00 cm
Plateforme
Caoutchouc
48,26 cm
19,00 po
24,00 po
Tapis en caoutchouc, 46 x 61 cm